Learn More
Ácido 2-[p-(2-metil-1,2-epoxipropil)fenil]propiónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[p-(2-Methyl-1,2-epoxypropyl)phenyl]propionic Acid |
| CAS | 75626-00-5 |
| Fórmula molecular | C13 H16 O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16O3/c1-8(12(14)15)9-4-6-10(7-5-9)11-13(2,3)16-11/h4-8,11H,1-3H3,(H,14,15) |
| SMILES | CC(C(=O)O)c1ccc(cc1)C2OC2(C)C |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[4-(3,3-dimetiloxiran-2-il)fenil]propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 220.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.1099 |