Learn More
2-Oxovaleric acid, MedChemExpress
Código de producto. 16497467
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16497467 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16497467 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY113098
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress 2-Oxovaleric acid is a keto acid that is found in human blood.
2-Oxovaleric acid is a keto acid that is found in human blood.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Oxovaleric acid
Forma física Liquid
CAS 1821-02-9
Color Colorless
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H8O3
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (861.18 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCC(C(O)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 116.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.12
Porcentaje de pureza 98.0%