Learn More
(2-Oxopyrrolidina-1-il)acético Ácido, TRC
Código de producto. 30009285
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30009285 5 g 5 g
30008431 100 mg 100 miligramos
30006890 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009285 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO8596105G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53934-76-2
Fórmula molecular C6 H9 N O3
Peso molecular (g/mol) 143.14
Sinónimo (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetic Acid, Piracetam Imp. D (EP), 2-Oxo-1-pyrrolidineacetic acid, (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetic acid, 2-Oxo-1-pyrrolidineacetic acid, 2-Pyrrolidinon-1-ylacetic acid, 2-Pyrrolidinoneacetic acid
Nombre IUPAC 2-(2-oxopirrolidina-1-il)ácido acético
SMILES OC(=O)CN1CCCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9NO3/c8-5-2-1-3-7(5)4-6(9)10/h1-4H2,(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.0582
Porcentaje de pureza >95%