Learn More
Ácido (2-oxopirrolidin-1-il)acético, LoGiCal
Código de producto. 30459870
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30459870 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459870 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0083.01
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetic Acid
CAS 53934-76-2
Nombres de analitos o componentes (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetic Acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C6 H9 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetic Acid, Piracetam Imp. D (EP), 2-Oxo-1-pyrrolidineacetic acid, (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetic acid, 2-Oxo-1-pyrrolidineacetic acid, 2-Pyrrolidinon-1-ylacetic acid, 2-Pyrrolidinoneacetic acid, Piracetam Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9NO3/c8-5-2-1-3-7(5)4-6(9)10/h1-4H2,(H,9,10)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES OC(=O)CN1CCCC1=O
Nombre IUPAC Ácido 2-(2-oxopirrolidin-1-il)acético
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 143.14
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 143,0582 g/mol