Learn More
Éster tert-butílico ácido (2-oxopropil)carbámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2-Oxopropyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H15NO3/c1-6(10)5-9-7(11)12-8(2,3)4/h5H2,1-4H3,(H,9,11) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.105 |