Learn More
Éster tert-butílico ácido (2-oxopropil)carbámico, TRC
Código de producto. 30414346
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30414346 500 mg
30424578 50 mg
30428567 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30414346 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO990068500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 170384-29-9
Fórmula molecular C8 H15 N O3
Peso molecular (g/mol) 173.21
Nombre IUPAC Tert-butil N-(2-oxopropil)carbamato
SMILES CC(=O)CNC(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Oxopropyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15NO3/c1-6(10)5-9-7(11)12-8(2,3)4/h5H2,1-4H3,(H,9,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.105