Learn More
Cloruro de 2-oxoindolina-5-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10367584
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10367584 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10498593 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10205664 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10367584 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC53303CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 199328-31-9
Fórmula molecular C8H6ClNO3S
Peso molecular (g/mol) 231.65
Número MDL MFCD06655924
Clave InChI FYBNVKMJOOYPGI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-oxoindoline-5-sulfonyl chloride, 2-oxo-2,3-dihydro-1h-indole-5-sulfonyl chloride, 2-oxoindoline-5-sulfonylchloride, 2-oxoindoline-5-sulphonyl chloride, 2,3-dihydro-2-oxo-1h-indole-5-sulphonyl chloride, 1h-indole-5-sulfonyl chloride, 2,3-dihydro-2-oxo, 5-chlorosulfonyl indolin-2-one, 5-chlorosulphonyloxindole, 5-chlorosulfonyl oxindole, 5-chlorosufonyl-2-oxindole
PubChem CID 4962506
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC2=C(NC(=O)C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Oxoindoline-5-sulfonyl chloride
% mín. CAS 80.0
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC cloruro de 2-oxo-1,3-dihidroindol-5-sulfonilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.66
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico