Learn More
Ácido 2-Oxohexanoico, TRC
Código de producto. 30423205
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30423205 500 mg
30409857 1 g
30415034 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30423205 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO991128500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2492-75-3
Fórmula molecular C6H10O3
Peso molecular (g/mol) 130.14
Sinónimo 2-Ketocaproic Acid, 2-Ketohexanoic Acid, 2-Oxocaproic Acid, alpha-Ketocaproic Acid, alpha-Ketohexanoic Acid, alpha-Oxo-n-caproic Acid, alpha-Oxocaproic Acid
Nombre IUPAC Ácido 2-oxohexanoico
SMILES CCCCC(=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Oxohexanoic Acid
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O3/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h2-4H2,1H3,(H,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.063