Learn More
Ácido 2-Oxohexanoico Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30422764
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30422764 25 mg 25 miligramos
30411136 100 mg -
30411810 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30422764 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO91308525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13022-85-0
Fórmula molecular C6H10NaO3
Peso molecular (g/mol) 152.12
Sinónimo Sodium 2-oxohexanoate, 2-Ketocaproic Acid Sodium Salt
Nombre IUPAC sodio; 2-oxohexanoato
SMILES [Na+].CCCCC(=O)C(=O)[O-]
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 2-Oxohexanoic Acid Sodium Salt
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O3.Na/c1-2-3-4-5(7)6(8)9;/h2-4H2,1H3,(H,8,9);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0449
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.