Learn More
Ácido 2-Oxohexanoico Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30411136
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30411136 100 mg -
30411810 50 mg -
30422764 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30411136 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO913085100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13022-85-0
Fórmula molecular C6H10NaO3
Peso molecular (g/mol) 152.12
Sinónimo Sodium 2-oxohexanoate, 2-Ketocaproic Acid Sodium Salt
Nombre IUPAC sodio; 2-oxohexanoato
SMILES [Na+].CCCCC(=O)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Oxohexanoic Acid Sodium Salt
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O3.Na/c1-2-3-4-5(7)6(8)9;/h2-4H2,1H3,(H,8,9);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0449