Learn More
Ácido 2-oxociclopentanocarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Oxocyclopentanecarboxylic Acid |
| CAS | 50882-16-1 |
| Fórmula molecular | C6 H8 O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Cyclopentanecarboxylic acid','2-oxo-, 2-Oxocyclopentanecarboxylic acid, 2-Carboxycyclopentanone, 2-Oxocyclopentane-1-carboxylic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8O3/c7-5-3-1-2-4(5)6(8)9/h4H,1-3H2,(H,8,9) |
| SMILES | OC(=O)C1CCCC1=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-oxociclopentano-1-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 128.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.0473 |