Learn More
2-Oxociclohexanepropionitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494630
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11494630 1 g 1 g
11404640 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11494630 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50722.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4594-78-9 | C9H13NO | 151.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4594-78-9
Fórmula molecular C9H13NO
Peso molecular (g/mol) 151.21
Número MDL MFCD00013797
Clave InChI SPTVCXKSSRBTMN-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 3-2-oxocyclohexyl propanenitrile, 2-2-cyanoethyl cyclohexanone, cyclohexanepropanenitrile, 2-oxo, 2-2-cyanethyl cyclohexanone, 2-oxo-1-cyclohexanepropionitrile, cyclohexanepropionitrile, 2-oxo, 2-oxocyclohexanepropionitrile, 2-.beta.-cyanoethyl cyclohexanone, 2-b-cyanoethyl cyclohexanone, 2-oxocyclohexanepropiononitrile
PubChem CID 96223
Nombre IUPAC 3-(2-oxociclohexil)propanenitrilo
SMILES O=C1CCCCC1CCC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Oxocyclohexanepropionitrile
Densidad 1.021
Punto de ebullición 138°C to 142°C (10 mmHg)
Cantidad 1 g
Número UN UN3276
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.21
Porcentaje de pureza 99%