Learn More
Éster metílico del ácido 2-oxobutanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Oxobutanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 3952-66-7 |
| Fórmula molecular | C5H8O3 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Methyl 2-ketobutyrate, Methyl 2-oxobutanoate, Methyl 2-oxobutyrate, Methyl alpha-Oxobutyrate, 2-Oxobutyric Acid Methyl Ester, 2-Oxobutanoic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8O3/c1-3-4(6)5(7)8-2/h3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC(=O)C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | 2-oxobutanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 116.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.0473 |