Learn More
2-Oxobutanoic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16483419
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16483419 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16483419 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW007926
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress 2-Oxobutanoic acid is a product in the enzymatic cleavage of cystathionine.
2-Oxobutanoic acid is a product in the enzymatic cleavage of cystathionine.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Oxobutanoic acid
CAS 600-18-0
Color Incolora
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C4H6O3
Cantidad 1 g
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (489.76 mM)
SMILES CCC(=O)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 102.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.09
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism