Learn More
Clorhidrato de 2-oxo-zonipórido, TRC
Código de producto. 30413509
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30413509 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30413509 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO8704651MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Oxo-Zoniporide Hydrochloride
CAS 372078-42-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C17 H16 N6 O2 . HCl
Cantidad 1 mg
Sinónimo N-(Aminoiminomethyl)-5-cyclopropyl-1-(1,2-dihydro-2-oxo-5-quinolinyl)-1H-pyrazole-4-carboxamide Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C17H16N6O2.ClH/c18-17(19)22-16(25)11-8-20-23(15(11)9-4-5-9)13-3-1-2-12-10(13)6-7-14(24)21-12;/h1-3,6-9H,4-5H2,(H,21,24)(H4,18,19,22,25);1H
SMILES O=C(N1)C=CC(C1=CC=C2)=C2N3C(C4CC4)=C(C(NC(N)=N)=O)C=N3.Cl
Nombre IUPAC Clorhidrato de N-carbamimidoil-5-ciclopropil-1-(2-oxo-1,2-dihidroquinolin-5-il)-1H-pirazol-4-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 372.81
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.11
Porcentaje de pureza >95