Learn More
Sal de Ácido Oxálico 2-Oxo Ticlopidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Oxo Ticlopidine Oxalic Acid Salt |
| CAS | 89481-79-8 |
| Fórmula molecular | C16H16ClNO5S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 5-[(2-Chlorophenyl)methyl]-5,6,7,7a-tetrahydro-thieno[3,2-c]pyridin-2(4H)-one, PCR 3787 Oxalic Acid Salt; |
| SMILES | OC(=O)C(=O)O.Clc1ccccc1CN2CCC3SC(=O)C=C3C2 |
| Peso molecular (g/mol) | 369.82 |