Learn More
2-oxo-N-(piridin-4-il)butanamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Oxo-N-(pyridin-4-yl)butanamide |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Oxo-N-(pyridin-4-yl)butanamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H10 N2 O2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10N2O2/c1-2-8(12)9(13)11-7-3-5-10-6-4-7/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,11,13) |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | CCC(=O)C(=O)Nc1ccncc1 |
| Nombre IUPAC | 2-oxo-N-piridin-4-ilbutanamida |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Peso molecular (g/mol) | 178.188 |
| Mostrar más |