missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-oxo-N-(piridin-4-il)butanamida, TRC

Código de producto. 30423579
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30423579 250 mg 250 miligramos
30426424 500 mg 500 miligramos
30419618 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30423579 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO859653250MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 2-Oxo-N-(pyridin-4-yl)butanamide
Nombres de analitos o componentes 2-Oxo-N-(pyridin-4-yl)butanamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H10 N2 O2
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10N2O2/c1-2-8(12)9(13)11-7-3-5-10-6-4-7/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,11,13)
Tipo de solución Neat
SMILES CCC(=O)C(=O)Nc1ccncc1
Nombre IUPAC 2-oxo-N-piridin-4-ilbutanamida
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 178.188
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.074
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.