Learn More
2-Oxo-ivabradina Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30137266
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137266 50 mg 50 miligramos
30136977 25 mg 25 miligramos
30006703 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137266 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO85697550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1616710-50-9
Fórmula molecular C27 H34 N2 O6 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 519.03
Sinónimo 3-[3-[[[(7S)-3,4-Dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]methyl]methylamino]propyl]-4,5-dihydro-7,8-dimethoxy-1H-3-benzazepine-1,2(3H)-dione Hydrochloride (1:1)
Nombre IUPAC 3-[3-[[(7S)-3,4-dimetoxi-7-biciclo[4.2.0]octa-1,3,5-trienil]metil-metilamino]propil]-7,8-dimetoxi-1,2-dihidro-3-benzazepina-4,5-diona; Cloruro
SMILES Cl.COc1cc2C[C@H](CN(C)CCCN3CCc4cc(OC)c(OC)cc4C(=O)C3=O)c2cc1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Oxo-ivabradine Hydrochloride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H34N2O6.ClH/c1-28(16-19-11-18-13-23(33-3)24(34-4)14-20(18)19)8-6-9-29-10-7-17-12-22(32-2)25(35-5)15-21(17)26(30)27(29)31;/h12-15,19H,6-11,16H2,1-5H3;1H/t19-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 518.2184