Learn More
2'-oxo Ifosfamida-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2'-Oxo Ifosfamide-d4 |
| CAS | 1329497-14-4 |
| Fórmula molecular | C7H9D4Cl2N2O3P |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-Chloro-1-[2-[(2-chloroethyl)amino]dihydro-2-oxido-2H-1,3,2-oxazaphosphorin-3(4H)-yl]ethanone-d4, 3-(Chloroacetyl)-N-(2-chloroethyl)tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorin-2-amine-d4 2-Oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H13Cl2N2O3P/c8-2-3-10-15(13)11(7(12)6-9)4-1-5-14-15/h1-6H2,(H,10,13)/i1D2,4D2 |
| SMILES | [2H]C1(COP(=O)(N(C1([2H])[2H])C(=O)CCl)NCCCl)[2H] |
| Peso molecular (g/mol) | 279.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 278.0292 |