Learn More
Ácido carboxílico 2-oxo clopidogrel (mezcla de diaseostéromos), TRC
Código de producto. 30134291
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
50 mg
Unit Size:
1 miligramo
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30134291 50 mg 50 miligramos
30011639 5 mg 5 miligramos
30010826 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30134291 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCO86996050MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 109904-36-1
Fórmula molecular C15 H14 Cl N O3 S
Peso molecular (g/mol) 323.79
Sinónimo α-(2-Chlorophenyl)-2,6,7,7a-tetrahydro-2-oxothieno[3,2-c]pyridine-5(4H)-acetic Acid
Nombre IUPAC 2-(2-clorofenilo)-2-(2-oxo-4,6,7,7a-tetrahidrothieno[3,2-c]piridina-5-il)ácido acético
SMILES OC(=O)C(N1CCC2SC(=O)C=C2C1)c3ccccc3Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Oxo rac-Clopidogrel carboxylic acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14ClNO3S/c16-11-4-2-1-3-10(11)14(15(19)20)17-6-5-12-9(8-17)7-13(18)21-12/h1-4,7,12,14H,5-6,8H2,(H,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.0383