Learn More
2-oxo-5-vinilpirrolidina-3-carboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Oxo-5-vinylpyrrolidine-3-carboxamide |
| CAS | 71107-19-2 |
| Fórmula molecular | C7H10N2O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 5-Ethenyl-2-oxo-3-pyrrolidinecarboxamide','Vigabatrin impurity |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10N2O2/c1-2-4-3-5(6(8)10)7(11)9-4/h2,4-5H,1,3H2,(H2,8,10)(H,9,11) |
| SMILES | NC(=O)C1CC(NC1=O)C=C |
| Nombre IUPAC | 5-etenil-2-oxopirrolidina-3-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 154.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.0742 |