Learn More
Ácido (2-oxo-4-fenilpirrolidin-1-il)acético, TRC
Código de producto. 30408922
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30408922 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30408922 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO99201550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-oxo-4-phenylpyrrolidin-1-yl)acetic Acid
CAS 67118-34-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12H13NO3
Cantidad 50 mg
Sinónimo (2-Oxo-4-Phenyl-Pyrrolidin-1-Yl)-Acetic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13NO3/c14-11-6-10(7-13(11)8-12(15)16)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H,15,16)
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2CC(=O)N(C2)CC(=O)O
Peso molecular (g/mol) 219.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.0895
Porcentaje de pureza >95