Learn More
Ácido 2-oxo-4-fenilbutanoico, Mikromol™
Código de producto. 30051546
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30051546 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051546 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0598.090025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 2-oxo-4-fenilbutanoico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Oxo-4-phenylbutanoic Acid
CAS 710-11-2
Nombres de analitos o componentes 2-Oxo-4-phenylbutanoic Acid
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C10 H10 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzenebutanoic acid, α-oxo-, Butyric acid, 2-oxo-4-phenyl- (6CI,7CI,8CI), α-Oxobenzenebutanoic acid, 2-Oxo-4-phenylbutyric acid, 4-Phenyl-2-oxobutanoic acid, 4-Phenyl-2-oxobutyric acid, Benzylpyruvic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O3/c11-9(10(12)13)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,12,13)
SMILES OC(=O)C(=O)CCc1ccccc1
Nombre IUPAC Ácido 2-oxo-4-fenilbutanoico
Peso molecular (g/mol) 178.1846
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 178,063 g/mol