Learn More
Éster etílico del ácido 2-oxo-4-fenil-1-pirrolidineacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Oxo-4-phenyl-1-pyrrolidineacetic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 70291-40-6 |
| Fórmula molecular | C14H17NO3 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H17NO3/c1-2-18-14(17)10-15-9-12(8-13(15)16)11-6-4-3-5-7-11/h3-7,12H,2,8-10H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CN1CC(CC1=O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 2-(2-oxo-4-fenilpirrolidin-1-il)acetato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 247.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 247.1208 |