Learn More
Ácido 2-oxo-3-metilbutanoico > 90%, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Oxo-3-methylbutanoic acid |
| CAS | 759-05-7 |
| Fórmula molecular | C5H8O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Butanoic acid','3-methyl-2-oxo-, Butyric acid','3-methyl-2-oxo- (8CI), 3-Methyl-2-oxobutanoic acid, 2-Ketoisovaleric acid, 2-Oxo-3-methylbutanoic acid, 2-Oxo-3-methylbutyric acid, 2-Oxoisovaleric acid, 2-keto-3-Methylbutyric acid, 2-keto-Isovaleric acid, 3-Methyl-2-oxobutyrate, 3-Methyl-2-oxobutyric acid, Dimethylpyruvic acid, Isopropylglyoxylic acid, Ketovaline, α-Ketoisovaleric acid, α-Oxo-β-methylbutyric acid, α-Oxoisovaleric acid, α-keto-Isovaleric acid, α-keto-β-Methylbutyric acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8O3/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3H,1-2H3,(H,7,8) |
| SMILES | CC(C)C(=O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-metil-2-oxobutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 116.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.0473 |