Learn More
2-Oxo-3-hidroxi-N-metil-N-propilo D-Liserbamida (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 30427387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30427387 10 mg
30409341 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30427387 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO85688010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 249921-57-1
Fórmula molecular C20H25N3O3
Peso molecular (g/mol) 355.44
Sinónimo (8beta)-9,10-Didehydro-2,3-dihydro-3-hydroxy-N,6-dimethyl-2-oxo-N-propylergoline-8-carboxamide, 2-Oxo-3-hydroxy LAMPA, 2-Oxo-3-hydroxylysergic Acid Methyl Propyl Amide
Nombre IUPAC (6aR,9R)-5a-hidroxi-N,7-dimetil-5-oxo-N-propil-6,6a,8,9-tetrahidro-4H-indolo[4,3-fg]quinolina-9-carboxamida
SMILES CCCN(C)C(=O)[C@H]1CN(C)[C@@H]2CC3(O)C(=O)Nc4cccc(C2=C1)c34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Oxo-3-hydroxy-N-methyl-N-propyl D-Lysergamide(Mixture of Diastereomers)
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H25N3O3/c1-4-8-22(2)18(24)12-9-14-13-6-5-7-15-17(13)20(26,19(25)21-15)10-16(14)23(3)11-12/h5-7,9,12,16,26H,4,8,10-11H2,1-3H3,(H,21,25)/t12-,16-,20?/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.1896