Learn More
2-oxo-3-hidroxi-N-metil-N-propil D-lisergamida-d3 (mezcla de diastereómeros), TRC
Código de producto. 30421835
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30421835 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30421835 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO85688310MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Oxo-3-hydroxy-N-methyl-N-propyl D-Lysergamide-methyl-d3 (Mixture of diastereomers)
CAS 249921-57-1
Fórmula molecular C20H22D3N3O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo (8β)-9,10-Didehydro-2,3-dihydro-3-hydroxy-N,6-dimethyl-2-oxo-N-propylergoline-8-carboxamide-d3, 2-Oxo-3-hydroxy LAMPA-d3, 2-Oxo-3-hydroxylysergic Acid-d3 Methyl Propyl Amide
Fórmula InChI InChI=1S/C20H25N3O3/c1-4-8-22(2)18(24)12-9-14-13-6-5-7-15-17(13)20(26,19(25)21-15)10-16(14)23(3)11-12/h5-7,9,12,16,26H,4,8,10-11H2,1-3H3,(H,21,25)/t12-,16-,20?/m1/s1/i2D3
SMILES CN1[C@]2([H])CC3(O)C4=C(NC3=O)C=CC=C4C2=C[C@@H](C(N(CCC)C([2H])([2H])[2H])=O)C1
Nombre IUPAC (6aR,9R)-5a-hidroxi-7-metil-N-(metil-d3)-5-oxo-N-propil-4,5,5a,6,6a,7,8,9-octahidroindolo[4,3-fg]quinolina-9-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 358.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.21