Learn More
2-oxo-3-hidroxi-LSD, Lipomed
Código de producto. 30459254
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30459254 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459254 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMLSD194610
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
2-oxo-3-hidroxi-LSD
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Oxo-3-hydroxy-LSD
CAS 111295-09-1
Nombres de analitos o componentes 2-Oxo-3-hydroxy-LSD
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C20 H25 N3 O3
Sinónimo 2-Oxo-3-hydroxy-LSD, 2,3-Dihydro-3-hydroxy-2-oxo Lysergide
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CCN(CC)C(=O)[C@H]1 CN(C)[C@@H]2 CC3(O)C(=O)Nc4cccc(C2=C1)c34
Nombre IUPAC (6 aR,9 R)-N,N-dietil-5 A-hidroxi-7-metil-5-oxo-6,6 A,8,9-tetrahidro-4 H-indolo[4,3-fg]quinolina-9-carboxamida
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 355.43
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 355,1896 g/mol