Learn More
2-oxo-3-hidroxi-LSD, 1 mg/ml en acetonitrilo, Lipomed
Código de producto. 30460486
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30460486 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30460486 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMLSD19461LA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
2-oxo-3-hidroxi-LSD, 1 mg/ml en acetonitrilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Oxo-3-hydroxy-LSD
CAS 111295-09-1
Nombres de analitos o componentes 2-Oxo-3-hydroxy-LSD
Condiciones de envío Ice Pk. (-20 °C)
Fórmula molecular C20 H25 N3 O3
Concentración 1 mg/mL
Sinónimo 2-Oxo-3-hydroxy-LSD, 2,3-Dihydro-3-hydroxy-2-oxo Lysergide
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CCN(CC)C(=O)[C@H]1 CN(C)[C@@H]2 CC3(O)C(=O)Nc4cccc(C2=C1)c34
Nombre IUPAC (6 aR,9 R)-N,N-dietil-5 A-hidroxi-7-metil-5-oxo-6,6 A,8,9-tetrahidro-4 H-indolo[4,3-fg]quinolina-9-carboxamida
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 355.43
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 355,1896 g/mol