Learn More
2-Oxo-2,3-dihidrobenzo[d]oxazol-6-ilborónico Éster de Pinacol, TRC
Código de producto. 30424905
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30424905 5 mg
30409995 10 mg
30409876 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30424905 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO9903185MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1105710-32-4
Fórmula molecular C13H16BNO4
Peso molecular (g/mol) 261.08
Sinónimo 2-Oxo-2,3-dihydrobenzoxazole-6-boronic Acid Pinacol Ester
Nombre IUPAC 6-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-3H-1,3-benzoxazol-2-one
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3NC(=O)Oc3c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Oxo-2,3-dihydrobenzo[d]oxazol-6-ylboronic Acid Pinacol Ester
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16BNO4/c1-12(2)13(3,4)19-14(18-12)8-5-6-9-10(7-8)17-11(16)15-9/h5-7H,1-4H3,(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.1172