Learn More
Ácido 2-oxo-2,3-dihidro-1H-benzo[d]imidazol-5-ilborónico, TRC
Código de producto. 30419021
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30419021 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30419021 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO9902601G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Oxo-2,3-dihydro-1H-benzo[d]imidazol-5-ylboronic Acid
CAS 1194483-04-9
Fórmula molecular C7 H7 B N2 O3
Cantidad 1 g
Sinónimo B-(2,3-Dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)boronic Acid, 2,3-Dihydro-2-oxo-1H-benzimidazole-5-boronic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7BN2O3/c11-7-9-5-2-1-4(8(12)13)3-6(5)10-7/h1-3,12-13H,(H2,9,10,11)
SMILES OB(O)c1ccc2NC(=O)Nc2c1
Nombre IUPAC Ácido (2-oxo-1,3-dihidrobencimidazol-5-il)borónico
Peso molecular (g/mol) 177.953
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.055
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.