Learn More
Ácido 2-oxo-2,3-dihidro-1H-benzo[d]imidazol-5-ilborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Oxo-2,3-dihydro-1H-benzo[d]imidazol-5-ylboronic Acid |
| CAS | 1194483-04-9 |
| Fórmula molecular | C7 H7 B N2 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | B-(2,3-Dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)boronic Acid, 2,3-Dihydro-2-oxo-1H-benzimidazole-5-boronic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7BN2O3/c11-7-9-5-2-1-4(8(12)13)3-6(5)10-7/h1-3,12-13H,(H2,9,10,11) |
| SMILES | OB(O)c1ccc2NC(=O)Nc2c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2-oxo-1,3-dihidrobencimidazol-5-il)borónico |
| Peso molecular (g/mol) | 177.953 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.055 |