Learn More
2-Oxo-2,3-dihidro-1H-1,3-benzodiazol-5-carbaldehído, TRC
Código de producto. 30423203
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30423203 100 mg -
30423204 500 mg 500 miligramos
30418090 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30423203 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO990210100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106429-59-8
Fórmula molecular C8H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 162.14
Sinónimo 2,3-Dihydro-2-oxo-1H-benzimidazole-5-carboxaldehyde
Nombre IUPAC 2-hidroxi-3H-benzimidazol-5-carbaldehído
SMILES Oc1nc2ccc(C=O)cc2[nH]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Oxo-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazole-5-carbaldehyde
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6N2O2/c11-4-5-1-2-6-7(3-5)10-8(12)9-6/h1-4H,(H2,9,10,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.0429