Learn More
cloruro de 2-oxo-2,3-dihidro-1,3-benzoxazol-6-sulfonilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10245994
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10245994 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10295704 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10245994 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC75703DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 27685-90-1
Fórmula molecular C7H4ClNO4S
Peso molecular (g/mol) 233.62
Número MDL MFCD03001119
Clave InChI IBHCNMJSVDRBSY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-6-sulfonyl chloride, 2-oxo-2,3-dihydrobenzo d oxazole-6-sulfonyl chloride, 6-benzoxazolesulfonyl chloride, 2,3-dihydro-2-oxo, 2-oxo-2,3-dihydro-benzooxazole-6-sulfonyl chloride, benzoxazalone, 6-sulfochloride, 2,3-dihydro-2-oxobenzoxazole-6-sulphonyl chloride, 2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-6-sulfonylchloride, 6-chlorosulfonyl-3-hydrobenzoxazol-2-one, pubchem5677, acmc-209gyq
PubChem CID 119698
Nombre IUPAC Cloruro de 2-oxo-3H-1,3-benzoxazol-6-sulfonilo
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=C2NC(=O)OC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Oxo-2, 3-dihydro-1, 3-benzoxazole-6-sulfonyl chloride
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.63
Porcentaje de pureza 95%