Learn More
2-Oxo-2- 2'-(2H-tetrazol-5-il)[1,1'-bifenilo]-4-il]metil]amino]etil-pentanoato, TRC
Código de producto. 30428450
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30428450 10 mg -
30425417 5 mg 5 miligramos
30417038 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30428450 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO43212510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 914465-61-5
Fórmula molecular C21 H23 N5 O3
Peso molecular (g/mol) 393.44
Sinónimo Pentanoic acid, 2-oxo-2-[[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]amino]ethyl ester, Pentanoic acid, 2-oxo-2-[[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]amino]ethyl ester (9CI)
Nombre IUPAC [pentanoato de [2-oxo-2-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metilamino]etil] pentanoato
SMILES CCCCC(=O)OCC(=O)NCc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Oxo-2-(((2'-(2H-tetrazol-5-yl)(1,1'-biphenyl)-4-yl)methyl)amino)ethyl Pentanoate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H23N5O3/c1-2-3-8-20(28)29-14-19(27)22-13-15-9-11-16(12-10-15)17-6-4-5-7-18(17)21-23-25-26-24-21/h4-7,9-12H,2-3,8,13-14H2,1H3,(H,22,27)(H,23,24,25,26)
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.1801