Learn More
2-Oxo-2- 2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]amino]ethyl Pentanoate, Mikromol™
Descripción
Pentanoato de 2-oxo-2- 2'-(1H-tetrazol-5-il)[1,1'-bifenil]-4-il]metil]amino]etilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Oxo-2-(((2'-(2H-tetrazol-5-yl)(1,1'-biphenyl)-4-yl)methyl)amino)ethyl Pentanoate |
| CAS | 914465-61-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Oxo-2-(((2'-(2H-tetrazol-5-yl)(1,1'-biphenyl)-4-yl)methyl)amino)ethyl Pentanoate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H23 N5 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Pentanoic acid, 2-oxo-2-[[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]amino]ethyl ester, Pentanoic acid, 2-oxo-2-[[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]amino]ethyl ester (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H23N5O3/c1-2-3-8-20(28)29-14-19(27)22-13-15-9-11-16(12-10-15)17-6-4-5-7-18(17)21-23-25-26-24-21/h4-7,9-12H,2-3,8,13-14H2,1H3,(H,22,27)(H,23,24,25,26) |
| SMILES | CCCCC(=O)OCC(=O)NCc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3 |
| Nombre IUPAC | pentanoato de [2-oxo-2-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metilamino]etilo] |
| Mostrar más |