Learn More
Ácido 2-Oxo-1-benzimidazolinebutírico, TRC
Código de producto. 30415138
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30415138 5 g -
30410526 1 g 1 g
30409286 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30415138 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO8696005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3273-68-5
Fórmula molecular C11 H12 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 220.22
Sinónimo 1H-Benzimidazole-1-butanoic acid, 2,3-dihydro-2-oxo-, 1-Benzimidazolinebutyric acid, 2-oxo- (7CI,8CI), 2,3-Dihydro-2-oxo-1H-benzimidazole-1-butanoic acid
Nombre IUPAC Ácido 4-(2-oxo-3H-benzimidazol-1-il)butanoico
SMILES OC(=O)CCCN1C(=O)Nc2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Oxo-1-benzimidazolinebutyric Acid
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12N2O3/c14-10(15)6-3-7-13-9-5-2-1-4-8(9)12-11(13)16/h1-2,4-5H,3,6-7H2,(H,12,16)(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.0848