Learn More
Ácido 2-oxo-1,5-pentanodioico-d6, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Oxopentanedioic Acid-D6 |
| CAS | 1173021-86-7 |
| Fórmula molecular | C5 D6 O5 |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | Pentanedioic-2,2,3,3-d4 acid-1,5-d2, 4-oxo- (ACI), 4-Oxopentanedioic-2,2,3,3-d4 acid-1,5-d2 (ACI), 2-Ketopentanedioic acid-d6, 2-Oxo-1,5-pentanedioic Acid-d6, 2-Ketoglutaric Acid-d6, 2-Oxopentanedioic-3,3,4,4-d4 acid-d2, α-Ketoglutaric Acid-d6, 2-Oxoglutaric Acid-d6, 2-Oxopentanedioic Acid-D6 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)/i1D2,2D2/hD2 |
| SMILES | [2 H]OC(=O)C(=O)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)O[2 H] |
| Nombre IUPAC | dideuterio 2,2,3,3-tetradeuterio-4-oxopentanodioato |
| Peso molecular (g/mol) | 152.1351 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.0592 g/mol |
| Mostrar más |