Learn More
2-(oxiran-2-il)furano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(oxiran-2-yl)furan |
| CAS | 2745-17-7 |
| Fórmula molecular | C6H6O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6O2/c1-2-5(7-3-1)6-4-8-6/h1-3,6H,4H2 |
| SMILES | C1OC1c2occc2 |
| Nombre IUPAC | 2-(oxiran-2-il)furano |
| Peso molecular (g/mol) | 110.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 110.0368 |