Learn More
2-Oxetanometanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15422709
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15422709 250 mg 250 miligramos
15412709 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15422709 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H66218.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 61266-70-4 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
2-Oxetanemethanol is used to produce Toluene-4-sulfonic acid oxetan-2-ylmethyl ester. Also used in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-oxetanometanol se usa para producir éster oxetan-2-ilmetil del ácido tolueno-4-sulfónico. También se usa en medicina.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en el congelador a (– 20 °C). Almacenar alejado del agua/humedad. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61266-70-4
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.106
Número MDL MFCD00142933
Clave InChI PQZJTHGEFIQMCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxymethyloxetane, 2-oxetanemethanol, 2-oxetanylmethanol, 2,4-epoxybutanol, oxetan-2-yl-methanol, oxetane-2-methanol, methyloloxacyclobutan, 2-hydrpxymethyloxetane, oxetan-2-yl methanol, rac-2-hydroxymethyloxetane
PubChem CID 12284142
Nombre IUPAC oxetan-2-ilmetanol
SMILES C1COC1CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Oxetanemethanol
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.080 g/mL
Punto de ebullición 98°C (15 mmHg)
Índice de refracción 1.446
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido