Learn More
2-Oxazolidona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10725591 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10725591 100 g Frasco de vidrio 100 g
10065993 5 g Frasco de vidrio 5 g
10502341 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10725591 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 129661000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 497-25-6 | C3H5NO2 | 87.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 497-25-6
Fórmula molecular C3H5NO2
Peso molecular (g/mol) 87.08
Número MDL MFCD00005268
Clave InChI IZXIZTKNFFYFOF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-oxazolidone, oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, oxazolidinone, oxazolidone, oxazolidinones, unii-z4d49w92pp, carbamic acid, 2-hydroxyethyl-, gamma-lactone, wln: t5mvotj, carbamic acid, .gamma.-lactone
PubChem CID 73949
ChEBI CHEBI:1237
Nombre IUPAC 1,3-oxazolidin-2-ona
SMILES O=C1NCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Oxazolidone
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 86°C to 89°C
Color Beige amarillento a blanco
Punto de ebullición 220°C (48.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Beilstein 27,135
Fieser 12,359; 13,24; 14,242
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.08
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales o polvo