Learn More
2-Oxazolidinona, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Oxazolidinone |
| CAS | 497-25-6 |
| Fórmula molecular | C3H5NO2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1,3-Oxazolidin-2-one, 2-Oxazolidone, 2-Oxo-1,3-oxazolidine, 2-Oxotetrahydro-1,3-oxazole, NSC 35382, NSC 38240 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H5NO2/c5-3-4-1-2-6-3/h1-2H2,(H,4,5) |
| SMILES | O=C1NCCO1 |
| Nombre IUPAC | 1,3-oxazolidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 87.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 87.032 |