Learn More
2-oxaspiro[4.5]decan-3-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Oxaspiro[4.5]decan-3-one |
| CAS | 7236-78-4 |
| Fórmula molecular | C9 H14 O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1-(Hydroxymethyl)-cyclohexaneacetic Acid γ-Lactone, NSC 169568 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H14O2/c10-8-6-9(7-11-8)4-2-1-3-5-9/h1-7H2 |
| SMILES | O=C1CC2(CCCCC2)CO1 |
| Nombre IUPAC | 2-oxaspiro[4.5]decan-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 154.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.0994 |