Learn More
2-Oxaspiro[4.4]nonane-1,3-dione, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 15274308 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15274308 5 g 5 g
15264308 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15274308 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 453630050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 5623-90-5
Fórmula molecular C8H10O3
Peso molecular (g/mol) 154.17
Clave InChI HOKKSYPZFBKQAZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-oxaspiro 4.4 nonane-1,3-dione, 8-oxaspiro 4.4 nonane-7,9-dione, 3-oxaspiro 4.4 nonane-2,4-dione, 1,3-dioxo-2-oxaspiro 4.4 nonane, 2-oxa-spiro 4,4 nonane-1,3-dione, 2-oxa-spiro 4.4 nonane-1,3-dione
PubChem CID 2737102
Nombre IUPAC 2-Oxaspiro[4.4]nonano-1,3-diona
SMILES C1CCC2(C1)CC(=O)OC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Oxaspiro[4.4]nonane-1,3-dione
Punto de fusión 26.0°C to 32.0°C
Cantidad 5 g
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.17
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Oxaspiro[4.4]nonane-1,3-dione, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.