Learn More
Hemioxalato de 2-oxa-7-azaespiro[3.5]nonano, TRC
Código de producto. 30416305
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30416305 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30416305 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO752185100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane Hemioxalate
CAS 1429056-28-9
Fórmula molecular 2(C7H13NO) . C2H2O4
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2C7H13NO.C2H2O4/c2*1-3-8-4-2-7(1)5-9-6-7;3-1(4)2(5)6/h2*8H,1-6H2;(H,3,4)(H,5,6)
SMILES O=C(C(O)=O)O.O1CC2(CCNCC2)C1.O3CC4(CCNCC4)C3
Nombre IUPAC hemioxalato de 2-oxa-7-azaespiro[3.5]nonano
Peso molecular (g/mol) 344.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.2