Learn More
Hemioxalato de 2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15404248
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15404248 250 mg 250 miligramos
15414248 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15404248 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57834.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1429056-28-9 | C16H28N2O6 | 344.408 g/mol
Spiro forms of oxazines find applications as leuco dyes, by frequently displaying chromism - reversibly interchanging between their colorless and colored forms. Spiro compounds are used as photo chromic materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Las formas espiro de oxazinas se aplican como colorantes leuco, mostrando frecuentemente cromismo, intercambiando reversiblemente entre sus formas incoloras y coloreadas. Los compuestos espiro se utilizan como materiales cromáticos fotográficos.
Notas
Higroscópico. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1429056-28-9
Fórmula molecular C16H28N2O6
Peso molecular (g/mol) 344.408
Número MDL MFCD11035888
Clave InChI WWVUFRRXXSVWBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-oxa-7-azaspiro 3.5 nonane oxalate 2:1, 2-oxa-7-azaspiro 3.5 nonane hemioxalate, bis 2-oxa-7-azaspiro 3.5 nonane ; oxalic acid, 2-oxa-7-azaspiro 3.5 nonan hemioxalate, 2-oxa-7-azaspiro 3,5 nonane hemioxalate, bis 2-oxa-7-azaspiro 3.5 nonane oxalate, 2-oxa-7-azaspiro 3.5 nonane hemi-oxalate
PubChem CID 71463619
Nombre IUPAC 2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonano; ácido oxálico
SMILES C1CNCCC12COC2.C1CNCCC12COC2.C(=O)(C(=O)O)O
Specifica
Nombre del producto químico o material 2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hemioxalate
Punto de fusión 208°C
Color Blanco a gris
Densidad 1.048 g/mL
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.2
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.