Learn More
2-Oxa-6-azaspiro[3,4]octano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15424038
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15424038 500 mg 500 miligramos
15414038 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15424038 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H57579.ME
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 220290-68-6 | C6H11NO | 113.16 g/mol
2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane is involved in the preparation of azaspirocycle or azetidine substituted 4-anilinoquinazoline derivatives, which exhibits epidermal growth factor receptor (EGFR) inhibitory activities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-oxa-6-azaspiro[3,4]octano participa en la preparación de derivados de 4-anilinoquinazolina sustitutos de azaespirociclo o azetidina, que presentan actividades inhibidoras del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR).
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, agentes reductores y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 220290-68-6
Fórmula molecular C6H11NO
Peso molecular (g/mol) 113.16
Número MDL MFCD14586455
Clave InChI ZHAIMJRKJKQNQI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-oxa-6-azaspiro 3.4 octane, 2-oxa-6-aza-spiro 3.4 octane, 2-oxa-6-azaspiro 3,4 octane, acmc-209fqv, 2-oxa-7-azaspiro 3.4 octane, 2-oxa-6-aza-spiro 3,4 octane, spiro pyrrolidine-3,3'-oxetane
PubChem CID 53438323
Nombre IUPAC 2-oxa-7-azaspiro[3,4]octano
SMILES C1CNCC12COC2
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane
Densidad 1.08
Punto de ebullición 187°C
Temperatura de inflamación 63°C (145°F)
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.16
Porcentaje de pureza 95%