Learn More
Oxalato de 2-oxa-6-azaspiro[3.3]heptano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15470339
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15470339 250 mg 250 miligramos
15450339 1 g 1 g
15460339 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15470339 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63578.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1159599-99-1 | C7H11NO5 | 189.17 g/mol
2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane oxalate used as a intermediate in pharmaceutical and chemical synthesis. Also used in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El oxalato de 2-oxa-6-azaspiro[3.3]heptano utilizado como intermedio en la síntesis farmacéutica y química. También se usa en medicina.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Con una ventilación adecuada. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1159599-99-1
Fórmula molecular C7H11NO5
Peso molecular (g/mol) 189.17
Número MDL MFCD11976178
Clave InChI KOUVDKDABFOPIG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane oxalate, 2-oxa-6-aza-spiro 3.3 heptane oxalic acid salt, 2-oxa-6-azaspiro 3,3 heptane oxalic acid salt, 2-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane xoxalate, 2-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane oxalic acid, 2-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane; oxalic acid, 2-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane ethanedioate, 2-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane oxalate 1:1, 2-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane, ethanedioate 1:1, acmc-2099rj
PubChem CID 53308464
SMILES OC(=O)C(O)=O.C1NCC11COC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane oxalate
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Nombre IUPAC 2-oxa-6-azaspiro[3.3]heptano; ácido oxálico
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.17
Porcentaje de pureza 97%