Learn More
Oxalato de 2-oxa-6-azaspiro[3.3]heptano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane oxalate used as a intermediate in pharmaceutical and chemical synthesis. Also used in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El oxalato de 2-oxa-6-azaspiro[3.3]heptano utilizado como intermedio en la síntesis farmacéutica y química. También se usa en medicina.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Con una ventilación adecuada. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane oxalate |
| Cantidad | 1 g |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
| Nombre IUPAC | 2-oxa-6-azaspiro[3.3]heptano; ácido oxálico |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.17 |
| Porcentaje de pureza | 97% |